accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 54881-13-9

NOH

CAS RN 54881-13-9

IUPAC Name: 1-benzylazetidin-3-ol
Synonyme: 1-benzylazetidin-3-ol
Molekulargewicht (g/mol): 163.22
Summenformel: C10H13NO
InChi Key: JOXQHYFVXZZGQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1CN(CC2=CC=CC=C2)C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern