missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzyl-3-Azetidinol, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15413968
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413968 5 g 5 Gramm
15403968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15413968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57498.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 54881-13-9
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00963607
InChI-Schlüssel JOXQHYFVXZZGQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-azetidin-3-ol, 1-benzyl-3-hydroxyazetidine, 1-benzyl-3-azetidinol, 1-benzyl 3-hydroxy-azetidine, n-benzyl-3-hydroxyazetidine, 3-azetidinol, 1-phenylmethyl, 1-benzyl azetidine-3-ol, pubchem21322, 1-benzylazetidine-3-ol, 1-benzyl-azetidine-3-ol
PubChem CID 3801345
IUPAC-Name 1-Benzylazetidin-3-ol
SMILES OC1CN(CC2=CC=CC=C2)C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-azetidinol
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.