CAS RN 605-37-8
CAS RN 605-37-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC
CAS: 605-37-8 Summenformel: C10H6O4 Molekulargewicht (g/mol): 190.15 Synonym: 2,3-Dihydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione,2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone,2,3-Dihydroxy-1,4-naphthosemiquinone,2,3-Dihydroxynaphthoquinone,Isonaphthazarin,Isonaphthazarine,NSC 401107 IUPAC-Name: 2,3-dihydroxynaphthalene-1,4-dione SMILES: OC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O