missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC

Artikelnummer. 30367023
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367023 10 mg 10 Milligramm
30354618 50 mg 50 Milligramm
30360355 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30367023 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD36051010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 605-37-8
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.15
Synonym 2,3-Dihydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone, 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthosemiquinone, 2,3-Dihydroxynaphthoquinone, Isonaphthazarin, Isonaphthazarine, NSC 401107
IUPAC-Name 2,3-dihydroxynaphthalene-1,4-dione
SMILES OC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydroxy-1,4-naphthoquinone
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H6O4/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(14)9(7)13/h1-4,13-14H
Formelmasse 190.0266
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.