accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CH3C

CAS RN 617-78-7

IUPAC Name: 3-ethylpentane
Synonyme: 3-ethylpentane
Molekulargewicht (g/mol): 100.21
Summenformel: C7H16
InChi Key: AORMDLNPRGXHHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(CC)CC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern