accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClONH2N

CAS RN 85686-48-2

IUPAC Name: 6-(2,4-dichlorophenoxy)pyridin-3-amine
Synonyme: 6-(2,4-dichlorophenoxy)pyridin-3-amine
Molekulargewicht (g/mol): 255.1
Summenformel: C11H8Cl2N2O
InChi Key: XBBAKFQNAVTALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CN=C(OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern