accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 886499-78-1

H3COFClBr

CAS RN 886499-78-1

IUPAC Name: 1-bromo-5-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
Synonyme: 1-bromo-5-chloro-3-fluoro-2-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol): 239.47
Summenformel: C7H5BrClFO
InChi Key: PPQUOMIZRVKTJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Br)C=C(Cl)C=C1F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern