missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Brom-4-Chlor-6-Fluoranisol, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11471300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471300 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11471300 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26375.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
Ein von Acetanilid und Anisol abgeleiteter Metabolit der Leber. Es wird zur Herstellung von (5-Fluoro-2-methoxy-phenyl)-(4-trifluoromethyl-phenyl)-methanon durch Reaktion mit 4-Trifluoromethyl-benzonitril verwendet. Die Reaktion erfolgt mit Mg als Reagenz und Diethylether als Lösungsmittel mit anderen Heizbedingungen für 2 Stunden. Die Ausbeute liegt bei etwa 82 %.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 886499-78-1
Summenformel C7H5BrClFO
Molekulargewicht (g/mol) 239.468
MDL-Nummer MFCD04115953
InChI-Schlüssel PPQUOMIZRVKTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
PubChem CID 3863039
IUPAC-Name 1-brom-5-chlor-3-fluor-2-methoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1F)Cl)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 239.47
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.