UserName
Kontinuität Und Bereitschaft Im Labor Laborausstattung
Sichere Reinigung von Laborglasgeräten
Januar 2024 | 4 min Lesezeit | Von: DWK Life Sciences
Sichere Reinigung von Laborglasgeräten
Einführung
Laborglasgeräte kommen häufig und wiederholt mit einer Reihe von Substanzen in Kontakt, und um sicherzustellen, dass die Geräte sicher wiederverwendet werden können, ist ein zuverlässiges Reinigungsverfahren erforderlich. Eine wirksame Reinigung trägt auch dazu bei, die Lebensdauer der verwendeten Produkte zu verlängern und die Gültigkeit künftiger Arbeiten zu schützen. Die Reinigung von Laborglas für die Wiederverwendung wird oft als Aufbereitung bezeichnet und kann manuell, mit Hilfe von automatischen Spülmaschinen oder einer Kombination aus beidem durchgeführt werden. Dieser Artikel beschreibt die wichtigsten Schritte, die für eine effektive Wiederaufbereitung erforderlich sind, und gibt allgemeine Tipps für die sichere Reinigung von Glasgeräten.
"Unabhängig davon, ob eine vollständige Aufbereitung stattfindet oder nicht, und unabhängig davon, ob sie manuell oder maschinell erfolgt, gibt es eine Reihe von Tipps, die dazu beitragen können, dass Laborglas und kunststoffbeschichtete Glaswaren effektiv und sicher gereinigt werden. "
Wiederaufbereitung von Laborglas erklärt
Ein vollständiger Reinigungs- oder Aufbereitungszyklus besteht in der Regel aus vier Schritten, wobei nicht immer alle notwendig sind. Diese sind:
  1. Einleitende Reinigung: In diesem Schritt wird sichergestellt, dass alle anhaftenden Verunreinigungen von den Oberflächen der Laborglasgeräte entfernt werden, gegebenenfalls unter Verwendung von Prozesschemikalien.
  2. Neutralisierung: Falls erforderlich, wird dieser Prozess durchgeführt, um die Rückstände von Prozesschemikalien zu neutralisieren, die während der Reinigung auf und in den Oberflächen der Laborglasgeräte verwendet wurden. Da bei Reinigungsprozessen in der Regel alkalische Prozesschemikalien verwendet werden, werden für die Neutralisation in der Regel saure Chemikalien eingesetzt.
  3. Spülen: In diesem Schritt werden alle verbleibenden gelösten/abgelösten Verunreinigungen und die verwendete Prozesschemikalie von den Oberflächen der Glasgeräte entfernt.
  4. Desinfektion: Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Sicherheitsklassifizierung des Labors oder eines bestimmten Prozesses dies erfordert. Ziel der Desinfektion ist es, die Anzahl pathogener Keime und aktiver Viren auf den Oberflächen der Laborgläser zu reduzieren und ggf. die Kontamination auf ein als sicher akzeptiertes Maß zu verringern.
Grundlegende Tipps zur Reinigung von Laborglas
  1. Ganz gleich, ob eine vollständige Aufbereitung stattfindet oder nicht und ob sie manuell oder automatisch erfolgt, es gibt eine Reihe von Tipps, die dazu beitragen können, dass Laborglaswaren und kunststoffbeschichtete Glaswaren effektiv und sicher gereinigt werden. Hier sind 12 Tipps, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen:
  2. Spülmaschinen können für die automatische Aufbereitung eingesetzt werden. Die Gestelle der Spülmaschine müssen gut gewartet werden, und die Haltestifte sollten mit einem nicht scheuernden Material beschichtet sein, um den Kontakt zwischen Metall und Glas und Kratzer zu vermeiden.
  3. Für die manuelle Reinigung sollten nur Kunststoffbürsten mit weichen, nicht scheuernden Borsten verwendet werden. Weiche, saubere Schwämme oder andere Wischmaterialien können ebenfalls verwendet werden. Verwenden Sie keine Bürsten oder Wischmaterialien mit Scheuermitteln. Scheuerschwämme zerkratzen das Glas und sollten nicht verwendet werden.
  4. Untersuchen Sie Ihre Glaswaren nach der Reinigung und entsorgen Sie sie, wenn sie zerkratzt, gebrochen, gesprungen oder in irgendeiner Weise beschädigt sind.
  5. Viele handelsübliche Glasreiniger sind erhältlich. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung dieser Produkte, da einige ätzend sind und Laborglas beschädigen können.
  6. Organische Lösungsmittel sind akzeptable Reinigungsmittel, wenn die Bedingungen ihre Verwendung rechtfertigen.
  7. Glasgeräte mit Kunststoffbeschichtung nicht über längere Zeit einweichen, da dies die Lebensdauer der Beschichtung verkürzen kann. Benutzte kunststoffbeschichtete Glasgeräte nicht über längere Zeit ungewaschen stehen lassen, da dies die Reinigung erschwert.
  8. Legen Sie keine metallischen oder anderen harten Gegenstände wie Spatel, Glasrührstäbchen oder Bürsten mit Metallteilen in das Glas. Dies zerkratzt das Glas und kann zu Brüchen und dadurch zu Verletzungen führen.
  9. Verwenden Sie keine stark alkalischen Produkte oder Fluorwasserstoffsäure als Reinigungsmittel. Sie sind glasauflösend und können die Glaswaren beschädigen und schließlich zu Bruch gehen lassen, was zu Verletzungen führen kann.
  10. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, auch keine weichen, da diese das Glas ebenfalls zerkratzen und bei wiederholter Anwendung zu Bruch führen wodurch es zu Verletzungen kommen kann.
  11. Die Hände nicht in die Gläser stecken, während man Schmuck trägt, insbesondere Diamantringe, da diese die Innenseite der Gläser zerkratzen können, was zu Beschädigungen führen kann, die zu Bruch und Verletzungen führen können.
  12. Erhitzen Sie Glaswaren nicht auf Temperaturen über 400°C, um Kohlenstoffrückstände auszubrennen. Dies führt zu dauerhaften Spannungen im Glas, die schließlich zum Bruch des Glases und damit zu Verletzungen führen können.
  13. Kunststoffbeschichtete Glaswaren sollten nicht mit scharfen, chemischen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie stattdessen ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Wenn Sie eine Spülmaschine oder einen Trockner verwenden, vermeiden Sie Temperaturen von mehr als 110°C (230°F). Scheuerschwämme und Bürsten werden für kunststoffbeschichtete Glaswaren nicht empfohlen.
Artikel mit Unterstützung von Dr. Weigert, AK Lab und Miele.