Eppendorf Angebot
NLSU
Melden Sie sich in Ihrem NLSU-Konto an, um Ihre Punkte und Angebote einzusehen.
Exklusiv für New-Lab-Start-Up-Kunden
Einmaliges Angebot
Sehen Sie sich die drei Produktgruppen an, die Sie mit einem Sonderrabatt erhalten können. Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um von dem einmaligen Angebot zu profitieren.
Erhalten Sie 10% Rabatt
Benötigen Sie Pipetten für ein neues Labor?
Diese Pakete, die einen breiten Volumenbereich von 0,1 - 1.000µl abdecken, enthalten sechs Pipetten mit Spitzenboxen sowie ein Pipettenkarussell 2 zur sicheren Aufbewahrung und sind das ideale Einkanal-Starterkit" für eine breite Palette von Anwendungen.
Erhalten Sie 15% Rabatt
Sind Sie auf der Suche nach den richtigen Tipps für Ihr Einkanal-"Starterkit"?
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten nachweislich optimalen Schutz für Ihre Pipette und Ihre Probe vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination durch Aerosole, Tropfen und Spritzer.
  Mehr
Informationen über die Eppendorf-Produkte, die Sie auswählen können
Eppendorf™ Research™ Plus Pipetten, 6er-Pack mit Pipettenkarussell 2
Enthält: 6 x 1-Kanal, 0,1 - 2,5 µL, 0,5 - 10 µL, 2 - 20 µL (gelb), 10 - 100 µL, 20 - 200 µL, 100 - 1.000 µL, variables Volumen, inkl. Pipettenkarussell 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 und Kugelschreiber.
Eppendorf™ Reference™ 2, Pipettenpack, 6er-Pack mit Pipettenkarussell 2
Enthält: 6 x 1-Kanal, 0,1 - 2,5 µL, 0,5 - 10 µL, 2 - 20 µL (gelb), 10 - 100 µL, 20 - 200 µL, 100 - 1.000 µL, variables Volumen, inkl. Pipettenkarussell 2, 6 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 und Kugelschreiber.
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™
Steril/PCR clean ep Dualfilter T.I.P.S.™ werden durch Elektronenstrahlen sterilisiert und sind zertifiziert pyrogenfrei und PCR clean (frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-hemmenden Substanzen). Forensic DNA Grade ep Dualfilter T.I.P.S.™ sind frei von nachweisbarer menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren.
*Die Auswahl an Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax Filterspitzen umfasst:
  • Katalog-Nr. 16442275 - 16452275 - 16462275 - 16472275- 16492275
*Die Auswahl an Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterspitzen umfasst:
  • Katalog-Nr. 16472255 - 16482255 - 16492255 - 16402265 - 16412265 - 16422265 - 16442265
Eppendorf™ Zentrifuge 5425 R
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, die 5425 und 5425 R, sind mit ihrer ergonomischen Bedienung und einer großen Auswahl an Rotoren mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 21.300 × g perfekt für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen in Eppendorf- und PCR-Gefäßen von 0,2 bis 5 mL geeignet.
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um einen Promotionscode zu erhalten und von diesem Angebot zu profitieren.