UserName
Thermal Cyclers
Thermocycler
Die Wahl des richtigen Thermocyclers (auch als Thermocycler oder PCR-Gerät bezeichnet) ist entscheidend für den Erfolg Ihrer PCR-Experimente in zahlreichen Anwendungen, darunter Sequenzierung, Genotypisierung, Klonierung und Mutagenese. Applied Biosystems™ Thermocycler liefern präzise, konsistente und reproduzierbare Ergebnisse für jede Herausforderung, jedes Experiment und jedes Budget.
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermocycler
Der SimpliAmp Thermocycler ist ein kleines, einfach zu bedienendes und präzises Gerät, das den täglichen PCR-Bedarf jedes Labors erfüllt.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermocycler, 96-Well
Der VeritiPro Thermocycler von Applied Biosystems bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturkontrolltechnologie und Konnektivität.
Contec™ Sterile IPA
Applied Biosystems PowerFlex PCR-System, 96-Well & 32-Well
Lernen Sie den PowerFlex™ Thermocycler der nächsten Generation kennen. Entwickelt für leistungsstark präzise und flexible PCR-Workflows für jede Anwendung.
  • Leistung: Genauigkeit bei der Präzision des Temperaturgradienten
  • Kompatibilität: Nahtlose Integration mit PCR-Kunststoffformaten
  • Produktivität: Maximieren Sie die Effizienz Ihres Labors bei minimalen Ausfallzeiten
Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cyclers
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
PCR-Röhrchen
PCR-Röhrchen sind kleine Röhrchen, die für PCR-Anwendungen entwickelt wurden. Erhältlich in verschiedenen Materialien, Volumina und RCF-Bewertungen, können sie autoklavierbar und/oder frei von RNase, DNase und DNA sein.
Lorem Ipsum
Real-Time PCR Master-Mixes
Die Echtzeit-PCR, oder qPCR, ermöglicht die Detektion und Quantifizierung von Zielnukleinsäuren. PCR-Master-Mixes können verwendet werden, um das Risiko von Kontaminationen und anderen Fehlern beim Mischen und Pipettieren zu reduzieren.
Lorem Ipsum
Hot Start PCR-Reagenzien und -Kits
Reduzieren Sie die unspezifische DNA-Amplifikation, die bei niedrigeren Temperaturen natürlich auftritt, mit unserer breiten Palette an Hot Start PCR-Produkten. Durchsuchen Sie Kits, Master-Mixes, Polymerasen und Puffer, um eine erhöhte Ausbeute, Spezifität und Sensitivität für alle Ihre PCR-Anwendungen zu erzielen.
Lorem Ipsum
Häufig gestellte Fragen
Ein Thermocycler, oft als PCR-Maschine bezeichnet, ist ein Laborinstrument, das zur Amplifikation von DNA durch den Prozess der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet wird. Er automatisiert die wiederholten Heiz- und Kühlzyklen, die für die Denaturierung der DNA, das Anlagern der Primer und die Strangverlängerung erforderlich sind, was ihn in der Molekularbiologie, Genetik, Diagnostik und forensischen Wissenschaft unverzichtbar macht.
Ein Thermocycler verbessert die Effizienz und Genauigkeit der PCR, indem er während jedes Zyklus eine präzise und konstante Temperaturregelung aufrechterhält. Dies gewährleistet eine zuverlässige DNA-Amplifikation mit minimalen Fehlern. Fortgeschrittene Thermocycler verfügen über Funktionen wie Gradienten-Temperatureinstellungen, schnelle Heiz- und Kühlraten sowie programmierbare Protokolle, die die Spezifität, Reproduzierbarkeit und Ausbeute der PCR für Anwendungen wie Gentests, Klonierung und Krankheitsdiagnose verbessern.
Bei der Auswahl des besten Thermocyclers für die PCR sollten Sie diese Schlüsselfunktionen berücksichtigen:
  • Präzise Temperaturregelung für konsistente Ergebnisse
  • Schnelle Heiz- und Kühlraten zur Verkürzung der Zykluszeit
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Programmieroptionen
  • Kapazität für mehrere Proben (PCR-Röhrchen, Streifen oder 96-Well-Platten)
  • Gradientfunktion zur Optimierung der Annealing-Temperaturen
  • Kompatibilität mit standardmäßigen PCR-Verbrauchsmaterialien
Diese Funktionen helfen Forschern, einen Thermocycler auszuwählen, der ihren Anforderungen an PCR-Anwendungen entspricht, sei es in der akademischen Forschung, der klinischen Diagnostik oder der industriellen Biotechnologie.
Kaufen Sie Ihre Marken