Centrifugal Filter Devices
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Profitieren Sie von unseren exklusiven Online-Angeboten und bestellen Sie noch heute.
Muss man haben
ERHÖHTE
VOLUMENFLEXIBILITÄT
Konzentriert biologische Proben schnell
BIETEN KONZENTRATIONS- UND ENTSALZLÖSUNGEN
BIS ZU 30-FACH
KONZENTRATION
FÜR EINE SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE KLÄRUNG/FILTRATION
Konzentrat von Urin und Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeiten
MIT ZWEI MEMBRANOPTIONEN ANGEBOTEN
FILTERVOLUMEN
AB 50 µL
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Vervollständigen Sie Ihren Filtrationsprozess mit diesem Zubehör:
GROßE ANGEBOTE
Eppendorf Zentrifuge 5425/5425 R
Die neuesten 24-Platz-Mikrozentrifugen von Eppendorf, Zentrifuge 5425 und Zentrifuge 5425 R, bieten ergonomische Bedienung und eine breite Auswahl an Rotoren mit einer Maximalgeschwindigkeit von bis zu 21.300 × g. Dadurch sind sie perfekt geeignet für alle modernen molekularbiologischen Anwendungen in Eppendorf- und PCR-Tubes von 0,2 bis 5 ml.
Mehr erfahrenGROßE ANGEBOTE
BRAND Mini-Cooler für Zentrifugenröhrchen
Entwickelt, um mittels Aufrechthalten der Gefriertemperatur auf dem Labortisch eine breite Palette von Lösungen (Enzyme, DNA, RNA, Zellsuspensionen) zu schützen.
Mehr erfahrenGROßE ANGEBOTE
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Die ClipTip-Technologie fixiert die Spitzen vollständig dicht auf der Pipette, sodass sie sich nicht lösen oder abfallen. Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen.
Mehr erfahren
Dieses Video ansehen
Vivaspin™ Tutorial: Auswahl der optimalen Ultrafiltrationseinheit
Wichtige Merkmale, die bei der Auswahl der richtigen Zentrifugen-Filtereinheit zu beachten sind.
Mehr erfahrenLeitfäden für Ihre Auswahl
Kaufen Sie Ihre Marken
Häufig gestellte Frage
Wie finde ich den richtigen MWCO-Filter?
Für Proteine wird ein MWCO-Wert empfohlen, der drei- bis sechsmal kleiner ist als das Molekulargewicht des gelösten Stoffes, der zurückgehalten werden soll. Wenn die Durchflussrate eine Rolle spielt, wählen Sie eine Membran mit einem MWCO am unteren Ende dieses Bereichs (3X); wenn das Hauptaugenmerk auf der Zurückhaltung liegt, wählen Sie eine dichtere Membran (6X). Die einzelnen Hersteller verwenden unterschiedliche Moleküle zur Definition des MWCO ihrer Membranen, daher ist es wichtig, anhand von Pilotexperimenten die Leistung der Membran in einer bestimmten Anwendung zu überprüfen.
Sind MWCO-Zentrifugenfilter wiederverwendbar?
Die Wiederverwendung von MWCO-Filtern ist möglich, wenn auch nicht ideal. Voraussetzung ist, dass die Filter nicht verstopft sind und das korrekte Reinigungsprotokoll eingehalten wurde. Wenn es zu einem drastischen Eiweißverlust kommt oder das Konzentrieren unerwartet lange dauert, ist der Filter verstopft. Unabhängig davon sollten die Filter spätestens nach dreimaliger Verwendung entsorgt werden. Diese Filter können nach 2–3-maligem Gebrauch undicht werden.
Wie finde ich die richtige Zentrifuge für den jeweiligen Filter?
Wenn Sie den richtigen Rotor und die richtigen Adapter für Ihre gefilterten Röhrchen verwenden, sollte sie die für Ihr Filtrationsprotokoll erforderliche G-Kraft aushalten können.