Chemical Resistant Coveralls
Schnelle Auswahl
Selector Guide
Mit unserer interaktiven Auswahlhilfe finden Sie den am besten geeigneten chemikalienbeständigen Schutzanzug:
1. Welche Art von Schutzkleidung der Kategorie III suchen Sie? Wählen Sie die höchste Schutzart:
2. Welche Normen benötigen Sie?
EN 1073: Strahlungsaktivität; EN 1149: Elektrostatik; EN 14126: Infektionserreger
4. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Nahtart:
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Profitieren Sie von unseren exklusiven Internetpreisen und bestellen Sie noch heute.
Muss man haben
Chemikalienschutzkleidung
Elastisches Gesicht
Ohne Zusatz von Silikon
Front-Reißverschluss
Kopf- und Körperschutz
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Vervollständigen Sie Ihre chemikalienbeständigen Schutzanzüge mit dem notwendigen Zubehör.
Tolle Angebote
Ansell Edmont Chlorierter Überschuh aus Polyethylen
Für kostengünstigen Schutz bei Anwendungen mit geringer Beanspruchung. Ansell Edmont™ Polyethylen-Schuhüberzieher sind eine gute Wahl für einmalige Anwendungen.
Mehr erfahrenTolle Angebote
Bollé Safety Schutzbrille MAMBA farblos
Die Bollé Safety Mamba Schutzbrille besticht durch zertifiziert optimale optische Qualität mit beschlagfreier, kratzfester Beschichtung, gewährleistet einen Schutz von 99.9 % gegen UVA/UVB-Strahlung und ist zum dauerhaften Tragen zugelassen.
Mehr erfahrenTolle Angebote
Kimberly-Clark Kimtech™ A7 Laborkittel – weiß
Kimtech™ A7 Laborkittel sind Einweg-Laborkleidung, die Sicherheit, Komfort und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften optimieren.
Mehr erfahren
Dieses Video ansehen
Ansell Microgard 2000 Standard-Overalls, weiß, mit Kapuze
Qualitativ hochwertiger, atmungsaktiver Schutzanzug, ideal für industrielle Anwendungen.
Ansell™ Microgard™ 2000 bietet hervorragenden Schutz vor flüssigen Chemikalien in geringer Konzentration sowie vor flüssigen und partikelförmigen biologischen Gefahren und verringert gleichzeitig das Risiko von Hitzestress für den Träger. Schauen Sie sich dieses hilfreiche Video an, in dem die richtigen Techniken für das An- und Ausziehen von Chemikalienschutzkleidung Schutztyp 5/6 gezeigt werden, und profitieren Sie von den Best Practice-Tipps.
Jetzt kaufenLeitfäden für Ihre Auswahl
Warum Schutzkleidung von KleenGuard?
Kompromissloser Komfort. Bewegungsfreiheit und Sicherheit dank Schutzkleidung, die den Belastungen am Arbeitsplatz standhält. Wir nutzen unsere Erfahrung mit Passform und Tragekomfort, um einen bequemen und modischen Schutz zu bieten, der Bewegung und Produktivität ermöglicht. KleenGuard™ verfügt über die Schutzausrüstung, die Ihr Team gerne trägt, damit es sicher, effizient und ausgezeichnet arbeiten kann.
AlphaTec Produktleitfaden
AlphaTec™ wurde 2005 als einzigartige Reihe von Chemikalienschutzhandschuhen eingeführt, die modernste Innovation und fortschrittlichen Chemikalienschutz bieten. Die Marke hat sich ständig weiterentwickelt und neue Technologien auf den Markt gebracht, um den Schutz, die Leistung und den Tragekomfort zu verbessern. Diese Technologien reichen von der Entwicklung einzigartiger Polymerblends und revolutionärer schnittfester Garne bis hin zu neuen ergonomischen Designs zur Verbesserung der Arbeitsleistung. AlphaTec bietet jetzt ein Portfolio an Produkten für verschiedene Gefahrenbereiche, das über den reinen Chemikalienschutz hinausgeht.
Sind Ihre Mitarbeitenden, Prozesse und Arbeitsplätze wirklich geschützt?
DuPont™ PSA-Lösungen sind so entwickelt, dass sie die globalen Schutz- und Leistungsstandards erfüllen oder übertreffen und gleichzeitig die Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice, GMP) für die verschiedenen Reinraumklassen erfüllen. Deshalb können die PSA-Lösungen von DuPont bei einer ganzheitlichen Strategie zur Kontaminationskontrolle eingesetzt werden.
Kaufen Sie Ihre Marken
Häufig gestellte Frage
Was müssen chemikalienbeständige Overalls leisten?
- Schutz vor Eindringen von Chemikalien
- Mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Löcher und Risse
- In besonderen Anwendungen sind antistatische Eigenschaften und Schutz vor Krankheitserregern oder radioaktivem Material erforderlich
Klassifizierung von chemikalienbeständiger Schutzkleidung
Chemikalienschutzanzüge werden außerdem nach der Zeit klassifiziert, die eine bestimmte Konzentration einer Chemikalie benötigt, um den Schutzanzug zu durchdringen. Je länger die Durchdringungszeit, desto höher ist der Permeationsschutz und umso wirksamer der Schutz vor Chemikalien.
Kategorisierung von Overalls
Overalls unterscheiden sich durch ihre Beständigkeit gegenüber mechanischen, chemischen und partikelförmigen Elementen.
Overalls der Klasse I sind für den Einsatz in Haushalten und Umgebungen mit geringer Risikoexposition bestimmt.
Overalls der Klasse III sind für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Risikoexposition entwickelt.