SureTRACE Produktempfehlungen
DWK Life Sciences - ein SureTRACE-Programm-Partnerlieferant
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen, Mit DIN Gewinde
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
- Aus Borosilikat 3.3-neutralem Glas des Typs 1
- Enthält Staubschutzabdeckungen
- Graduiert
- Keine Schraubverschlüsse enthalten
- In Volumina von 25 ml bis 20 l erhältlich