accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPSOCH3ONNH3CCH3CH3

CAS RN 100155-47-3

IUPAC Name: O,O-diethyl O-6-methyl-2-(propan-2-yl)pyrimidin-4-yl phosphorothioate
Synonyme: diazinon caswell no. 342 nucidol dazzel kleen-dok basudin 10 G dimpylate drawizon exodin disonex
Molekulargewicht (g/mol): 304.34
Summenformel: C12H21N2O3PS
InChi Key: FHIVAFMUCKRCQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=NC(C)=C1)C(C)C
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)