CAS RN 1005-24-9
IUPAC Name:
3-carbamoyl-1-methylpyridin-1-ium chloride
Synonyme:
methyl niacinamide chloride
Molekulargewicht (g/mol):
172.61
Summenformel:
C7H9ClN2O
InChi Key:
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Cl-].C[N+]1=CC=CC(=C1)C(N)=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1-Methylnicotinamidchlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-Methylnicotinamidchlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1-Methylnicotinamidchlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.