CAS RN 1006061-57-9
IUPAC Name:
(diazyn-1-ium-1-yl)[(pyren-1-yl)methyl]azanide
Synonyme:
diazyn-1-ium-1-yl(pyren-1-ylmethyl)azanide
Molekulargewicht (g/mol):
257.3
Summenformel:
C17H11N3
InChi Key:
WLKXPQFZTSRGHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N#[N+][N-]CC1=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C(C=C1)C2=C34
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-(Azidomethyl)pyren, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-(Azidomethyl)pyren, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.