CAS RN 100836-88-2
CAS RN 100836-88-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Methyl-2-Acetamido-2-desoxy-3-O-(ß-D-Galactopyranosyl)-Beta-D-Glukopieranosid, TRC
Hochreine organischen Moleküle und analytische Standards, stratifiziert weltweit geliefert, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu fördern.