CAS RN 1009-36-5
CAS RN 1009-36-5
IUPAC Name:
1-chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
Synonyme:
1-chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol):
187.58
Summenformel:
C7H6ClNO3
InChi Key:
JXIJUAWSDBACEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(=CC=C1Cl)[N+]([O-])=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Chlor-5-nitroanisol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Chlor-5-nitroanisol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Chlor-5-nitroanisol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.