accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 100900-07-0

SOOONHH2NNa

CAS RN 100900-07-0

IUPAC Name: sodium 5-[(2-aminoethyl)amino]naphthalene-1-sulfonate
Synonyme: sodium 5-[(2-aminoethyl)amino]naphthalene-1-sulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 288.3
Summenformel: C12H13N2NaO3S
InChi Key: HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].NCCNC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)