accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOHOHOOHOOHHOOHOHHOOHOHOHHOOHHN(S)(R)(S)(R)(S)(S)(R)(S)(R)CH3(R)(R)(S)

CAS RN 1013621-79-8

IUPAC Name: —
Synonyme: —
Molekulargewicht (g/mol): —
Summenformel: —
InChi Key: —
SMILES: —
Industry Type 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern