CAS RN 1017241-34-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Olanzapin-Laktam-Verunreinigung, TRC
CAS: 1017241-34-7 Summenformel: C17 H20 N4 O2 Molekulargewicht (g/mol): 312.37 Synonym: (3Z)-1,3-Dihydro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-(2-oxopropylidene)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one,(Z)-Olanzapine Ketolactam IUPAC-Name: (3Z)-4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-(2-Oxopropyliden)-1H-1,5-Benzodiazepin-2-eins SMILES: CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=O)/C/2=C\C(=O)C