CAS RN 10185-04-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,2,3,6-Tetrahydro-Alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinmethanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2,3,6-Tetrahydro-Alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinmethanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,2,3,6-Tetrahydro-alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinmethanol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.