accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1018639-83-2

IUPAC Name: —
Synonyme: —
Molekulargewicht (g/mol): —
Summenformel: —
InChi Key: —
SMILES: —
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern