CAS RN 1020038-42-9
CAS RN 1020038-42-9
IUPAC Name:
7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Synonyme:
7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol):
196.59
Summenformel:
C8H5ClN2O2
InChi Key:
BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-Chlorimidazo-[1,2-a]-pyridin-2-carbonsäure Hydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1020038-42-9 Summenformel: C8H5ClN2O2 Molekulargewicht (g/mol): 196.59 MDL-Nummer: MFCD09991784 InChI-Schlüssel: BEFUOITXMHRTRQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 7-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid,7-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid,7-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid PubChem CID: 28875810 IUPAC-Name: 7-Chlorimidazo[1,2-a]Pyridin-2-Carbonsäure SMILES: OC(=O)C1=CN2C=CC(Cl)=CC2=N1