CAS RN 1020719-21-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-sec-Butyl-d5-4-{4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazol-3-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.