CAS RN 1020719-43-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-[2-(4-Fluorphenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentansäure, (2-Benzyloxy-phenyl)-amid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-[2-(4-Fluorphenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentansäure, (2-Benzyloxy-phenyl)-amid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.