CAS RN 102273-13-2
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(EZ)-N-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2
Nizatidin Sulfoxid, TRC
CAS: 102273-13-2 Summenformel: C12 H21 N5 O3 S2 Molekulargewicht (g/mol): 347.46 Synonym: (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine,Nizatidine Imp. C (EP) IUPAC-Name: 1-N'-[2- 2-[(Dimethylamino)methyl]-1,3-Thiazol-4-yl]methylsulfinyl]ethyl]-1-N-methyl-2-Nitroethen-1,1-diamin SMILES: CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1