accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONO

CAS RN 102619-05-6

IUPAC Name: 1-(4-methylbenzenesulfonyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Synonyme: 1-(4-methylbenzenesulfonyl)pyrrole-2-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 249.28
Summenformel: C12H11NO3S
InChi Key: PJJJROQSNDRWIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC=C1C=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern