CAS RN 102669-89-6
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Saterinone, TRC
CAS: 102669-89-6 Summenformel: C27H30N4O4 Molekulargewicht (g/mol): 474.55 Synonym: 1,2-Dihydro-5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile,BDF 8634 IUPAC-Name: 5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-1H-pyridine-3-carbonitrile SMILES: COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3ccc(cc3)C4=C(C)NC(=O)C(=C4)C#N)CC2