CAS RN 1027944-51-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(Z)-Nonacos-20-en-12-one, TRC
CAS: 1027944-51-9 Summenformel: C29H56O Molekulargewicht (g/mol): 420.75 IUPAC-Name: (Z)-nonacos-20-en-12-one SMILES: CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC