CAS RN 102849-49-0
CAS RN 102849-49-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Levetiracetam Carboxylic Acid, TRC
CAS: 102849-49-0 Summenformel: C8 H13 N O3 Molekulargewicht (g/mol): 171.19 Synonym: 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, (αS)-,1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, (S)-,(αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic acid,2-Pyrrolidinone-n-butyric acid,UCB-L 057,Levetiracetam Carboxylic Acid,Levetiracetam acid IUPAC-Name: (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid SMILES: CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)O