CAS RN 103026-83-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Dehydro-Nisoldipin, TRC
CAS: 103026-83-1 Summenformel: C20 H22 N2 O6 Molekulargewicht (g/mol): 386.4 Synonym: 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-(2-methylpropyl) ester,3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-, methyl 2-methylpropyl ester (9CI),3-Isobutyl 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate,Dehydro Nisoldipine IUPAC-Name: 5-O-Methyl 3-O-(2-Methylpropyl) 2,6-Dimethyl-4-(2-Nitrophenyl)Pyridin-3,5-Dicarboxylat SMILES: COC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCC(C)C)c1c2ccccc2[N+](=O)[O-]