CAS RN 1049731-36-3
CAS RN 1049731-36-3
IUPAC Name:
N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]-2-(naphthalen-1-yl)acetamide trihydrochloride
Synonyme:
N-[3-({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl}amino)propyl]-2-(naphthalen-1-yl)acetamide trihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
479.92
Summenformel:
C22H37Cl3N4O
InChi Key:
JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCNC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12