CAS RN 10599-70-9
IUPAC Name:
1-(2,5-dimethylfuran-3-yl)ethan-1-one
Synonyme:
1-(2,5-dimethylfuran-3-yl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
138.17
Summenformel:
C8H10O2
InChi Key:
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=C(C)OC(C)=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10599-70-9 Summenformel: C8H10O2 Molekulargewicht (g/mol): 138.166 MDL-Nummer: MFCD00010281 InChI-Schlüssel: KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-acetyl-2,5-dimethylfuran,1-2,5-dimethylfuran-3-yl ethanone,ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl,3-acetyl-2,5-dimethyl furan,2,5-dimethyl-3-acetylfuran,1-2,5-dimethyl-3-furyl ethan-1-one,2,5-dimethyl-3-furyl methyl ketone,1-2,5-dimethyl-3-furanyl ethanone,1-2,5-dimethyl-3-furyl ethanone,unii-798v2t7zbv PubChem CID: 61527 IUPAC-Name: 1-(2,5-Dimethylfuran-3-yl)ethanon SMILES: CC1=CC(=C(O1)C)C(=O)C