CAS RN 107-51-7
IUPAC Name:
2,2,4,4,6,6-hexamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane
Synonyme:
octamethyltrisiloxane
Molekulargewicht (g/mol):
236.53
Summenformel:
C8H24O2Si3
InChi Key:
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Octamethyltrisiloxan, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
2
Octamethyltrisiloxan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Octamethyltrisiloxan, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.