accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1072-16-8

H3CCH3CH3CH3

CAS RN 1072-16-8

IUPAC Name: 2,7-dimethyloctane
Synonyme: octane, 2,7-dimethyl-
Molekulargewicht (g/mol): 142.29
Summenformel: C10H22
InChi Key: KEVMYFLMMDUPJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCCCC(C)C
Siedepunkt 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern