accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1072945-01-7

BOOH3CCH3H3CH3CNOCH3

CAS RN 1072945-01-7

IUPAC Name: 2-ethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonyme: 2-ethoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Molekulargewicht (g/mol): 249.12
Summenformel: C13H20BNO3
InChi Key: GXUHWEZZHFBDFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern