accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1074-17-5

IUPAC Name: 1-methyl-2-propylbenzene
Synonyme: 1-methyl-2-propylbenzene
Molekulargewicht (g/mol): 134.22
Summenformel: C10H14
InChi Key: YQZBFMJOASEONC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=CC=CC=C1C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern