accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 108282-38-8

CH3OOHOClNH2

CAS RN 108282-38-8

IUPAC Name: 4-amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid
Synonyme: 4-amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 215.63
Summenformel: C9H10ClNO3
InChi Key: XWGYOMHQGQZRLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern