accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 110429-35-1

IUPAC Name: (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
Synonyme: paroxetine aropax paroxetina paroxetina [inn-spanish] seroxat seroxat CR casbol motivan cis-(-)-paroxetine paroxetine, trans-(+)-
Molekulargewicht (g/mol): 329.37
Summenformel: C19H20FNO3
InChi Key: AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (7)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Zertifizierung/Konformität 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)