accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 112459-79-7

H3CONOO

CAS RN 112459-79-7

IUPAC Name: 4-benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-one
Synonyme: 4-benzyl-3-butanoyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol): 247.29
Summenformel: C14H17NO3
InChi Key: HEJIYTVOUUVHRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C2)COC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern