CAS RN 1131-15-3
IUPAC Name:
3-phenyloxolane-2,5-dione
Synonyme:
3-phenyloxolane-2,5-dione
Molekulargewicht (g/mol):
176.17
Summenformel:
C10H8O3
InChi Key:
HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
O=C1CC(C(=O)O1)C1=CC=CC=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
2
Phenylbernsteinsäureanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1131-15-3 Summenformel: C10H8O3 Molekulargewicht (g/mol): 176.17 MDL-Nummer: MFCD00192395 InChI-Schlüssel: HDFKMLFDDYWABF-UHFFFAOYNA-N Synonym: phenylsuccinic anhydride,3-phenyldihydrofuran-2,5-dione,monophenyl succinic anhydride,2,5-furandione, dihydro-3-phenyl,acmc-20ajwd,acmc-20mmqc,phenylsuccinicanhydride,2,5-furandione, dihydro-3-phenyl-, 3r,phenyl succinic anhydride PubChem CID: 136911 IUPAC-Name: 3-Phenyloxolan-2,5-dion SMILES: O=C1CC(C(=O)O1)C1=CC=CC=C1