accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3(S)NHOOOO

CAS RN 1155-64-2

IUPAC Name: (2S)-2-azaniumyl-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoate
Synonyme: (2S)-2-ammonio-6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoate
Molekulargewicht (g/mol): 280.32
Summenformel: C14H20N2O4
InChi Key: CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
SMILES: [NH3+][C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)