Learn More
N-ε-Carbobenzyloxy-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10341324 25 g Glasflasche 25 Gramm
10404355 1 g Glasflasche 1 Gramm
10676482 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10341324 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108360250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1155-64-2
Summenformel C14H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
MDL-Nummer MFCD00002638
InChI-Schlüssel CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonym h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nε-Carbobenzyloxy-L-lysine
Schmelzpunkt 259.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung + 15.50
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Wasser 0.5% max. (K.F.)
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
Spezifischer Drehzustand +15.50 (20.00°C c=1,1N HCl)
Menge 25 g
Formelmasse 280.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver