accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 116539-55-0

IUPAC Name: 3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Synonyme: 3-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol): 171.26
Summenformel: C8H13NOS
InChi Key: YEJVVFOJMOHFRL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNCCC(O)C1=CC=CS1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern