accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 117552-78-0

OHSOOOOHOHSOOOOHH2OCa

CAS RN 117552-78-0

IUPAC Name: calcium bis(2,5-dihydroxybenzene-1-sulfonate) hydrate
Synonyme: calcium bis(2,5-dihydroxybenzenesulfonate) hydrate
Molekulargewicht (g/mol): 436.42
Summenformel: C12H12CaO11S2
InChi Key: JMTQBGBMQZPWCS-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.[Ca++].OC1=CC(=C(O)C=C1)S([O-])(=O)=O.OC1=CC(=C(O)C=C1)S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern