accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 119192-09-5

NNNNOO

CAS RN 119192-09-5

IUPAC Name: 1-[(4-nitrophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole
Synonyme: 1-[(4-nitrophenyl)methyl]-1,2,4-triazole
Molekulargewicht (g/mol): 204.19
Summenformel: C9H8N4O2
InChi Key: NVRYCUYVBBCXHT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(CN2C=NC=N2)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern