accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHHO

CAS RN 1197-09-7

IUPAC Name: 1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
Synonyme: 3',4'-dihydroxyacetophenone qingxintong acetopyrocatechol
Molekulargewicht (g/mol): 152.15
Summenformel: C8H8O3
InChi Key: UCQUAMAQHHEXGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern