accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 119904-90-4

NNH2HClHCl

CAS RN 119904-90-4

IUPAC Name: 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride
Synonyme: 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 199.12
Summenformel: C7H16Cl2N2
InChi Key: STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern